Learn More
TPP Techno Plastic Products AG Tube de culture tissulaire 3-B 20 cm²
Code produit 17225316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis ventilé
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
17225316 Bouchon à vis ventilé 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17225316 Fournisseur TPP Techno Plastic Products AG Code fournisseur 391106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00€
    226.53€ / 100 pièces
    Économisez 47.47€
    17% de réduction
Expédition estimée: 18-11-2026
Tube de culture cellulaire 3-B de 20 cm², emballé dans trois sachets.
  • La solution d'emballage à triple sachet (3-B) de TPP répond aux exigences de plus en plus strictes des salles blanches.
  • Les produits 3-B offrent une sécurité nettement supérieure dans les productions en salles aseptiques de classe propre. Avec l'emballage standard, des contaminants adhérant à l'extérieur du sac pourraient être involontairement transportés dans les zones de salles blanches.
  • Le système d'emballage 3-B empêche la contamination d'atteindre les zones de production hautement sensibles, augmentant ainsi considérablement la sécurité lors de la manipulation de substances en environnement stérile.
  • Tous les avantages du produit standard
  • Idéal pour une utilisation dans des zones dédiées où le transfert stérile du produit est essentiel.
  • Chaque produit est emballé dans trois sachets à ouverture facile.
  • Chaque sac est marqué d'un numéro de sécurité : 3 – extérieur, 2 – milieu, 1 – sac intérieur - la numérotation suivante permet de→ afficher l'état de l'emballage
  • Le sachet intérieur n° 1 porte l'étiquette avec les données du produit : numéro et description du produit, numéro de lot et EXP .
  • Les sachets à ouverture sécurisée sont de plus en plus grands, afin que la manipulation d'un sachet n'entraîne pas la rupture accidentelle du sachet intérieur et sa contamination.
Spécification
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de produit Tube de culture cellulaire
Description Tube de culture cellulaire de 20 cm², bouchon ventilé, surface traitée
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Bouchon à vis ventilé
Couleur Transparent
Longueur (métrique) 121 mm
Matériau Polystyrène
Type d’emballage Triple emballage
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 5 mL
Forme Rond