Learn More
TPP Techno Plastic Products AG 3-B TubeSpin™ Bioreactor
Code produit 17225296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 à 50 ml, recom. : 35 ml
1 à 600 ml, recom. : 400 max.
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17225296 1 à 600 ml, recom. : 400 max. 10 pièces
17215296 1 à 50 ml, recom. : 35 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17225296 Fournisseur TPP Techno Plastic Products AG Code fournisseur 387600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00€
    231.08€ / 10 pièces
    Économisez 123.92€
    34% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
3-B TubeSpin™ Bioreactor , conique, triple ensaché
  • La solution d'emballage à triple sachet (3-B) de TPP répond aux exigences de plus en plus strictes des salles blanches.
  • Les produits 3-B offrent une sécurité nettement supérieure dans les productions en salles aseptiques de classe propre. Avec l'emballage standard, des contaminants adhérant à l'extérieur du sac pourraient être involontairement transportés dans les zones de salles blanches.
  • Le système d'emballage 3-B empêche la contamination d'atteindre les zones de production hautement sensibles, augmentant ainsi considérablement la sécurité lors de la manipulation de substances en environnement stérile.
  • Tous les avantages du produit standard
  • Idéal pour une utilisation dans des zones dédiées où le transfert stérile du produit est essentiel.
  • Chaque produit est emballé dans trois sachets à ouverture facile.
  • Chaque sac est marqué d'un numéro de sécurité : 3 – extérieur, 2 – milieu, 1 – sac intérieur - la numérotation suivante permet de→ afficher l'état de l'emballage
  • Le sachet intérieur n° 1 porte l'étiquette avec les données du produit : numéro et description du produit, numéro de lot et EXP .
  • Les sachets à ouverture sécurisée sont de plus en plus grands, afin que la manipulation d'un sachet n'entraîne pas la rupture accidentelle du sachet intérieur et sa contamination.
Spécification
Capacité (métrique) 1 à 600 ml, recom. : 400 max.
Hauteur (métrique) 183 mm
Matériau Polypropylène
Longueur (métrique) 183 mm
Modèle 600 mL, filtre
Largeur (métrique) 100 mm
Jetable Usage unique
Matériau de la tubulure Polypropylène
Product Type Conique, triple emballage