Learn More
3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacétone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438986 25 g 25g
11448986 100 g 100g
11458986 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17110.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 326-06-7 | C10H7F3O2 | 216.16 g/mol
3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, is used as a primary and secondary intermediate. It is used as an Intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-benzoyl-1,1,1-trifluoroacétone est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire. Elle est utilisée comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (0,24 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 326-06-7
Formule moléculaire C10H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 216.16
Numéro MDL MFCD00000425
Clé InChI VVXLFFIFNVKFBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, benzoyltrifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione, benzoyl trifluoroacetyl methane, 3-benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-butane-1,3-dione, 1-benzoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .omega.-trifluoroacetyl acetophenone, 1-benzoyl-3,3,3-trifluoro-2-propanone
CID PubChem 67589
Nom IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-phénylbutane-1,3-dione
SMILES FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone
Point de fusion 37°C to 40°C
Densité 1.113
Point d’ébullition 224°C
Point d’éclair 98°C (208°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1875083
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble in water (0.24g/L) (25°C).
Poids de la formule 216.16
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone