Learn More
Acide 3-benzoyacrylique, principalement trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429063 100 g 100g
11409063 5 g 5g
11419063 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429063 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11147.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 583-06-2 | C10H8O3 | 176.171 g/mol
2-Butenoic acid, 4-oxo-4-phenyl- could react with morpholine, and obtain the 2-morpholin-4-yl-4-oxo-4-phenyl-butyric acid. This reaction needs the solvent of toluene, ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-buténoïque, 4-oxo-4-phényl- pourrait réagir avec la morpholine et permettrait d’obtenir de l’acide 2-morpholine-4-yl-4-oxo-4-phényl-butyrique. Cette réaction nécessite le solvant de toluène, l’éthanol.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-06-2
Formule moléculaire C10H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 176.171
Numéro MDL MFCD00014015
Clé InChI PLPDHGOODMBBGN-VOTSOKGWSA-N
Synonyme 3-benzoylacrylic acid, benzoylacrylic acid, 4-oxo-4-phenyl-2-butenoic acid, e-4-oxo-4-phenylbut-2-enoic acid, acrylic acid, 3-benzoyl, 2-butenoic acid, 4-oxo-4-phenyl, 4-oxo-4-phenylbut-2-enoic acid, crotonic acid, 4-oxo-4-phenyl, .beta.-benzoylacrylic acid, trans-3-benzoylacrylic acid
CID PubChem 676116
Nom IUPAC Acide (E)-4-oxo-4-phénylbut-2-énoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzoylacrylic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 93°C to 97°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1817876
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 97%