Learn More
Acide 3-benzoylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11477196 5 g 5g
11487196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11477196 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25519.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 579-18-0 | C14H10O3 | 226.23 g/mol
3-Benzoylbenzoic acid has been used in light-induced reactions on benzophenone-terminated boron-doped diamond (BDD) surfaces and preparation of benzophenone flavonol derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-benzoylbenzoïque a été utilisé dans les réactions induites par la lumière sur les surfaces de diamant dopé au bore (BDD) avec terminaison de benzophénone et dans la préparation du dérivé de flavonol benzophénone.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 579-18-0
Formule moléculaire C14H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Numéro MDL MFCD00002518
Clé InChI AXJXRLHTQQONQR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 101386
Nom IUPAC Acide 3-benzoylbenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzoylbenzoic acid
Point de fusion 162°C to 166°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2212366
Synonyme benzoic acid, 3-benzoyl, m-benzoylbenzoic acid, 3-benzoyl benzoic acid, 3-benzoyl-benzoic acid, 3-phenylcarbonyl benzoic acid, 3-benzoylbenzoicacid, 3-benzoyl-benzoesaure, 3-benzoylbenzoic-acid, acmc-20an9k, benzoic acid,3-benzoyl
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté 98%