Learn More
3-Acide benzoylpropionique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497967 100 g 100g
11487967 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16636.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2051-95-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2051-95-8
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
Numéro MDL MFCD00002792
Clé InChI KMQLIDDEQAJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzoylpropionic acid, 4-oxo-4-phenylbutyric acid, 3-benzoylpropanoic acid, beta-benzoylpropionic acid, benzoylpropionic acid, propanoic acid, 3-benzoyl, benzenebutanoic acid, .gamma.-oxo, 3-benzoylpropionicacid, propionic acid, 3-benzoyl, 4-phenyl-4-oxobutyric acid
CID PubChem 72871
ChEBI CHEBI:64437
Nom IUPAC 4-oxo--acide4-acide phénylbutanoïque
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzoylpropionic acid
Point de fusion 114°C to 120°C
Quantité 100 g
Beilstein 639757
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté ≥98%