Learn More
Acide 3-benzoylpropionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10607442 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10607442 25 g Flacon en verre 25g
10549800 100 g Flacon en verre 100g
10590024 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10607442 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105790250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2051-95-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2051-95-8
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
Numéro MDL MFCD00002792
Clé InChI KMQLIDDEQAJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzoylpropionic acid, 4-oxo-4-phenylbutyric acid, 3-benzoylpropanoic acid, beta-benzoylpropionic acid, benzoylpropionic acid, propanoic acid, 3-benzoyl, benzenebutanoic acid, .gamma.-oxo, 3-benzoylpropionicacid, propionic acid, 3-benzoyl, 4-phenyl-4-oxobutyric acid
CID PubChem 72871
ChEBI CHEBI:64437
Nom IUPAC 4-oxo-4-phenylbutanoic acid
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzoylpropionic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 114°C to 119°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COCH2CH2CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 10, 696
Fieser 02,26; 03,19
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline