Learn More
3-Benzoylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10559800 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10559800 25 g Flacon en verre 25g
10444735 5 g Flacon en verre 5g
10458050 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10559800 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105810250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 5424-19-1
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Numéro MDL MFCD00006394
Clé InChI RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzoylpyridine, phenyl pyridin-3-yl methanone, phenyl 3-pyridyl ketone, methanone, phenyl-3-pyridinyl, pyridine, 3-benzoyl, 3-pyridyl phenyl ketone, ketone, phenyl 3-pyridyl, 3-benzoyl pyridine, phenyl-b-pyridyl ketone, phenyl 3-pyridinyl methanone
CID PubChem 21540
Nom IUPAC phenyl(pyridin-3-yl)methanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CN=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzoylpyridine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 36.0°C to 40.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 307.0°C
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H9NO
Formule linéaire C6H5CO(C5H4N)
Quantité 25 g
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Crystalline Solid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Benzoylpyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.