Learn More
3-Benzoylpyridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492688 5 g 5g
11402698 25 g 25g
11412698 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492688 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16695.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5424-19-1 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5424-19-1
Formule moléculaire C12H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Numéro MDL MFCD00006394
Clé InChI RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzoylpyridine, phenyl pyridin-3-yl methanone, phenyl 3-pyridyl ketone, methanone, phenyl-3-pyridinyl, pyridine, 3-benzoyl, 3-pyridyl phenyl ketone, ketone, phenyl 3-pyridyl, 3-benzoyl pyridine, phenyl-b-pyridyl ketone, phenyl 3-pyridinyl methanone
CID PubChem 21540
Nom IUPAC Phényl(pyridine-3-yl)méthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CN=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzoylpyridine
Point de fusion 36°C to 40°C
Point d’ébullition 307°C
Point d’éclair 150°C (302°F)
Quantité 5 g
Beilstein 120234
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté ≥98%