Learn More
Chlorure de 3-benzyl-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthylthiazolium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312696
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312696 25 g 25g
11322696 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312696 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08750.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4568-71-2 | C13H16ClNOS | 269.79 g/mol
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride, aliphatic aldehydes undergo the acyloin condensation in the presence of this catalyst and mild base. It acts as a catalyst for the addition of aliphatic and heterocyclic aldehydes to α,β-unsaturated ketones, nitriles and esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chlorure de 3-benzyl-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthylthiazolium, les aldéhydes aliphatiques subissent la condensation acyloïne en présence de ce catalyseur et de cette base légère. Il agit comme catalyseur pour l’ajout d’aldéhydes aliphatiques et hétérocycliques à des α,β-cétones non saturées, des nitriles et des esters.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau et des agents oxydants. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4568-71-2
Formule moléculaire C13H16ClNOS
Poids moléculaire (g/mol) 269.79
Numéro MDL MFCD00011959
Clé InChI IWSVLBKHBJGMAA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazol-3-ium chloride, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride, thiazolium, 5-2-hydroxyethyl-4-methyl-3-phenylmethyl-, chloride, 2-4-methyl-3-benzyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol, chloride, acmc-1aqyn, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl thazolium chloride, 3-benzyl-4-methyl-5-hydroxyethylthiazolium chloride, 3-benzyl-5-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride, 3-benzyl-5 2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride
CID PubChem 2833352
Nom IUPAC 3-benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride
SMILES [Cl-].CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Point de fusion 142°C to 145°C
Quantité 25 g
Beilstein 3788921
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 269.8
Pourcentage de pureté 98%