Learn More
Chlorure de 3-benzyl-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthylthiazolium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11986781 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11986781 100 g Flacon en verre -
11966781 5 g Flacon en verre 5g
11976781 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11986781 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 440521000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4568-71-2 | C13H16ClNOS | 269.79 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4568-71-2
Formule moléculaire C13H16ClNOS
Poids moléculaire (g/mol) 269.79
Numéro MDL MFCD00011959
Clé InChI IWSVLBKHBJGMAA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazol-3-ium chloride, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride, thiazolium, 5-2-hydroxyethyl-4-methyl-3-phenylmethyl-, chloride, 2-4-methyl-3-benzyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol, chloride, acmc-1aqyn, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl thazolium chloride, 3-benzyl-4-methyl-5-hydroxyethylthiazolium chloride, 3-benzyl-5-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride, 3-benzyl-5 2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride
CID PubChem 2833352
SMILES [Cl-].CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 142.0°C to 146.0°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 56.52 to 59.32% C, 5.06 to 5.32% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water:(20°C) soluble.,in ethanol:(20°C) soluble
Nom IUPAC 3-benzyl-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthyle-1,3-thiazol-3-ium chlorure
Poids de la formule 269.8
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.