Learn More
3-(Benzylamino)propionitrile, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10235760 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10235760 25 g Flacon en verre 25g
10002280 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10235760 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180600250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 706-03-6
Formule moléculaire C10H13N2
Poids moléculaire (g/mol) 161.23
Numéro MDL MFCD00001955
Clé InChI MWTGBAURSCEGSL-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 3-benzylamino propanenitrile, 3-benzylamino propionitrile, n-benzyl-2-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-phenylmethyl amino, a-cyanoethyl benzylamine, beta-cyanoethylbenzylamine, acmc-1bk6i, 3-benzylamino-propionitrile
CID PubChem 69719
Nom IUPAC benzyl(2-cyanoethyl)azanium
SMILES N#CCC[NH2+]CC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(Benzylamino)propionitrile
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2NHCH2CH2CN
Indice de réfraction 1.5298 to 1.5318 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Poids de la formule 160.22
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Liquid