Learn More
Ester pinacolique d’acide 3-benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422110 1 g 1g
11432110 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11422110 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28682.03
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1073355-05-1 | C19H23BO2 | 294.201 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073355-05-1
Formule moléculaire C19H23BO2
Poids moléculaire (g/mol) 294.201
Numéro MDL MFCD09266179
Clé InChI VNZSTZMLJUPNQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-benzylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-benzylphenylboronic acid pinacol ester, 3-benzylbenzeneboronic acid pinacol ester, amtb038
CID PubChem 46739037
Nom IUPAC 2-(3-benzylphényl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 68°C to 69°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 294.2
Pourcentage de pureté 97%