Learn More
3-(benzyldiméthylamnio)propanesulfonate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10565290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10565290
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 81239-45-4 | C12H19NO3S | 257.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81239-45-4
Formule moléculaire C12H19NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 257.35
Numéro MDL MFCD00225018
Clé InChI MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ndsb-256, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-benzyldimethylammonio propane-1-sulfonate, dimethylbenzylammonium propane sulfonate, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulphonate, ndsb 256, dmx, 3-benzyldimethylammonio propanesulfonate, 3-dimethylbenzylamino propanesulfonic acid, 3-benzyl dimethyl azaniumyl propane-1-sulfonate
CID PubChem 4386830
Nom IUPAC 3-[benzyl(diméthyl)azaniumyl]propane-1-sulfonate
SMILES C[N+](C)(CCCS([O-])(=O)=O)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Benzyldimethylammonio)propanesulfonate
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 245°C to 250°C
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C)
Poids de la formule 257.35
Pourcentage de pureté 95%