Learn More
3-benzylidène-2,4-pentanedione, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11340134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11340134 5 g 5g
11350134 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11340134 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00623.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4335-90-4 | C12H12O2 | 188.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4335-90-4
Formule moléculaire C12H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD00014990
Clé InChI NYRGMNMVISROGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzylidene-2,4-pentanedione, benzalacetylacetone, benzylidene acetylacetone, 3-benzylideneacetylacetone, 2,4-pentanedione, 3-phenylmethylene, 1,1-diacetyl-2-phenylethylene, 2,2-diacetylvinyl benzene, 2-acetyl-1-phenyl but-1-en-3-one, 2,4-pentanedione, 3-benzylidene, 3-benzylidene acetylacetone
CID PubChem 95782
Nom IUPAC 3-(phenylmethylidene)pentane-2,4-dione
SMILES CC(=O)C(=CC1=CC=CC=C1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Densité 1.093
Point d’ébullition 185°C to 188°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 972849
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 97%