Learn More
3-benzyloxy-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10381720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10381720 5 g Flacon en verre 5g
10341770 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10381720 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436570050
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4799-68-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4799-68-2
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00029659
Clé InChI FUCYABRIJPUVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzyloxy-1-propanol, 3-benzyloxy propan-1-ol, 3-benzyloxypropanol, 1-propanol, 3-phenylmethoxy, 3-benzyloxy-propan-1-ol, 1-propanol, 3-benzyloxy, 3-benzyloxypropan-1-ol, 3-benzyloxy-propane-1-ol, 3-benzyl-oxy propan-1-ol
CID PubChem 347971
SMILES OCCCOCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzyloxy-1-propanol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0490g/mL
Point d’ébullition 111°C to 114°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.049
Nom IUPAC 3-(benzyloxy)propan-1-ol
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Benzyloxy-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.