Learn More
3-Benzyloxy-1-propanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Benzyloxy-1-propanol |
| CAS | 4799-68-2 |
| Formule moléculaire | C10H14O2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 3-(Phenylmethoxy)-1-propanol, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 1,3-Propanediol monobenzyl ether, 1-(Benzyloxy)-3-propanol, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 3-(Phenylmethoxy)-1-propanol, 3-Benzyloxypropanol, 3-[(Phenylmethyl)oxy]propan-1-ol, NSC 406922 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14O2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2 |
| SMILES | OCCCOCC1=CC=CC=C1 |
| Nom IUPAC | 3-benzyloxy-1-propanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.22 |
| Poids de la formule | 166.1 |