Learn More
3-benzyloxy-4-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317006 50 g 50g
11307006 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06830.18
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6346-05-0
Formule moléculaire C15H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 242.27
Numéro MDL MFCD00003386
Clé InChI VQVQZFHUXRSRBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde, o-benzylisovanillin, benzaldehyde, 4-methoxy-3-phenylmethoxy, benzyl iso-vanillin, 4-methoxy-3-phenylmethoxy benzaldehyde, 3-benzyloxy-4-methoxy-benzaldehyde, benzylisovanillin, pubchem13136, acmc-1b6ff
CID PubChem 80671
Nom IUPAC 4-méthoxy-3-phénylméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
Point de fusion 60°C to 64°C
Quantité 50 g
Beilstein 794627
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 242.27
Pourcentage de pureté 98%