Learn More
Acide 3-[(benzyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11306905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11306905 5 g Flacon en verre ambré 5g
10401694 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11306905 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08033DE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 900799-69-1
Formule moléculaire C15H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 287.271
Numéro MDL MFCD09817564
Clé InChI DIPYTSQSLOJNFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cbz-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-benzyloxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-n-cbz-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-benzyloxycarbonylamino-5-hydroxy-benzoic acid, benzoicacid, 3-hydroxy-5-phenylmethoxy carbonyl amino, benzoicacid,3-hydroxy-5-phenylmethoxy carbonyl amino
CID PubChem 24229785
Nom IUPAC acide3-hydroxy-5-(phénylméthoxycarbonylamino)benzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC2=CC(=CC(=C2)C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 287.27
Pourcentage de pureté 97%