Learn More
3’-Benzyloxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496087 100 g 100g
11476087 5 g 5g
11486087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25084.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 34068-01-4 | C15H14O2 | 226.275 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34068-01-4
Formule moléculaire C15H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 226.275
Numéro MDL MFCD00026221
Clé InChI FGQMEAWGAUALJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-benzyloxy phenyl ethanone, 3-benzyloxyacetophenone, 3'-benzyloxyacetophenone, 1-3-benzyloxy phenyl ethan-1-one, 1-3-phenylmethoxy phenyl ethan-1-one, 3'-benzyloxy acetophenone, ethanone, 1-3-phenylmethoxy phenyl, 1-acetyl-3-phenylmethoxy benzene
CID PubChem 98689
Nom IUPAC 1-(3-phénylméthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Benzyloxyacetophenone
Quantité 100 g
Poids de la formule 226.28
Pourcentage de pureté 97%