Learn More
3-Benzyloxyacétophénone, TRC
Code produit 30336363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336363 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336363 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2858451G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzyloxyacetophenone
CAS 34068-01-4
Formule moléculaire C15 H14 O2
Quantité 1 g
Synonyme Ethanone, 1-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-, Acetophenone, 3'-(benzyloxy)- (8CI), 1-[3-(Phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 1-(3-Phenylmethoxyphenyl)ethanone, 1-[3-(Benzyloxy)phenyl]ethanone, 3-Benzyloxyacetophenone, 3'-(Benzyloxy)acetophenone, NSC 159118, m-Benzyloxyacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C15H14O2/c1-12(16)14-8-5-9-15(10-14)17-11-13-6-3-2-4-7-13/h2-10H,11H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
Nom IUPAC 1-(3-phénylméthoxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 226.27
Poids de la formule 226.0994