Learn More
3-benzyloxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479957 100 g 100g
11459957 5 g 5g
11469957 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22909.22
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1700-37-4 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
3-Benzyloxybenzaldehyde is used as a pharmaceutical intermediate. It activates the adenyl cyclase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-benzyloxybenzaldéhyde est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il active l’adényl-cyclase.
Solubilité
Soluble dans l’eau 38,87 mg/l @ 25°C.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1700-37-4
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.248
Numéro MDL MFCD00003367
Clé InChI JAICGBJIBWDEIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzyloxybenzaldehyde, 3-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-phenylmethoxy, m-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-benzyloxy, 3-phenylmethoxy benzaldehyde, 3-benzyloxy-benzaldehyde, unii-k1s6ob2gnn, k1s6ob2gnn
CID PubChem 74342
Nom IUPAC 3-phénylméthoxybenzaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzyloxybenzaldehyde
Point de fusion 54°C to 58°C
Point d’ébullition 180°C (0.08 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 1956589
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water 38.87mg/L @ 25°C.
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 98%