Learn More
3-benzyloxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10761545 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10761545 5 g Flacon en verre 5g
10122420 25 g Flacon en verre 25g
10132420 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10761545 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106070050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1700-37-4
Numéro MDL MFCD00003367
Clé InChI JAICGBJIBWDEIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzyloxybenzaldehyde, 3-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-phenylmethoxy, m-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-benzyloxy, 3-phenylmethoxy benzaldehyde, 3-benzyloxy-benzaldehyde, unii-k1s6ob2gnn, k1s6ob2gnn
CID PubChem 74342
Nom IUPAC 3-phenylmethoxybenzaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzyloxybenzaldehyde
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 55°C to 59°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H12O2
Formule linéaire C6H5CH2OC6H4CHO
Quantité 5 g
Poids moléculaire (g/mol) 212.248
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Fine Crystalline Powder