Learn More
Acide 3-Benzyloxybenzèneboronique, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11398436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11398436 1 g 1g
11308446 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398436 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17474.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156682-54-1
Formule moléculaire C13H13BO3
Poids moléculaire (g/mol) 228.05
Numéro MDL MFCD02093063
Clé InChI WIJNYNBSPQMJGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzyloxyphenylboronic acid, 3-benzyloxybenzeneboronic acid, 3-benzyloxy phenyl boronic acid, 3-benzyloxy phenylboronic acid, m-benzyloxyphenylboronic acid, 3-benzyloxyphenyl boronic acid, 3-boronophenoxy methyl benzene, 3-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 3-phenylmethoxy phenyl
CID PubChem 2734313
Nom IUPAC acide boronique (3-phénylméthoxyphényl)
SMILES OB(O)C1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzyloxybenzeneboronic acid
Point de fusion 122°C to 124°C
Quantité 1 g
Beilstein 6808244
Poids de la formule 228.06
Pourcentage de pureté ≥98%