Learn More
3-Benzyloxybenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10783973 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
25 g
Conditionnement:
25g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10783973 500 mg 500mg
10413785 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10783973 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 358865000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156682-54-1
Formule moléculaire C13H13BO3
Poids moléculaire (g/mol) 228.05
Numéro MDL MFCD02093063
Clé InChI WIJNYNBSPQMJGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzyloxyphenylboronic acid, 3-benzyloxybenzeneboronic acid, 3-benzyloxy phenyl boronic acid, 3-benzyloxy phenylboronic acid, m-benzyloxyphenylboronic acid, 3-benzyloxyphenyl boronic acid, 3-boronophenoxy methyl benzene, 3-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 3-phenylmethoxy phenyl
CID PubChem 2734313
Nom IUPAC [3-(benzyloxy)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzyloxybenzeneboronic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 141.0°C to 142.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Poids de la formule 228.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystalline Powder or Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Benzyloxybenzeneboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.