Learn More
Acide 3-benzoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Benzyloxybenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 3-benzyloxybenzoïque est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Benzyloxybenzoic acid |
| Point de fusion | 133°C to 135°C |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 228.25 |
| Pourcentage de pureté | 98% |