Learn More
3-[(benzyloxycarbonyl)amino]propionaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10471810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10471810 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10471810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427720010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
CAS 65564-05-8
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52°C to 57°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H13NO3
Formule linéaire C6H5CH2OC(O)NHCH2CH2CHO
Numéro MDL MFCD05664298
Quantité 1 g
Synonyme benzyl 3-oxopropylcarbamate, 3-benzyloxycarbonyl amino-1-propanal, 3-benzyloxycarbonyl amino propionaldehyde, benzyl n-3-oxopropyl carbamate, benzyl 3-oxopropyl carbamate, 3-oxo-propyl-carbamic acid benzyl ester, n-phenylmethoxycarbonyl-3-aminopropanal, n-cbz-3-aminopropanal, pubchem13633
Clé InChI PQMOZOQTXKMYSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCC=O
Nom IUPAC benzyl N-(3-oxopropyl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 207.23
CID PubChem 10398106
Poids de la formule 207.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.