Learn More
3-(Benzyloxycarbonylamino)azétidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15449607 1 g 1g
15469607 250 mg 250mg
15459607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15449607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52831.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 914348-04-2 | C11H14N2O2 | 206.245 g/mol
3-(Benzyloxycarbonylamino)azetidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-(benzyloxycarbonylamino)azétidine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 914348-04-2
Formule moléculaire C11H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.245
Numéro MDL MFCD07368913
Clé InChI UWOOBFRZDNDUQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl azetidin-3-ylcarbamate, 3-cbz-amino azetidine, 3-cbz-amino-azetidine, benzyl n-azetidin-3-yl carbamate, carbamic acid, n-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester, azetidin-3-yl-carbamic acid benzyl ester, 3-benzyloxycarbonylamino azetidine, pubchem10159, 3-n-cbz-amino azetidine, benzyl azetidine-3-ylcarbamate
CID PubChem 17750122
Nom IUPAC benzyle N-(azétidine-3-yl)carbamate
SMILES C1C(CN1)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Benzyloxycarbonylamino)azetidine
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté 97%