Learn More
3-(benzyloxyméthyl)cyclobutanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428728 1 g 1g
15438728 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428728 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62159.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 172324-67-3 | Molecular Formula: C12H14O2 | Molecular Weight: 190.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 172324-67-3
Formule moléculaire C12H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.24
Numéro MDL MFCD09055138
Clé InChI FHBBBGYOVFMVIB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11819850
Nom IUPAC 3-(phénylméthoxyméthyl)cyclobutan-1-one
SMILES O=C1CC(COCC2=CC=CC=C2)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone
Quantité 1 g
Synonyme 3-benzyloxy methyl cyclobutanone, 3-benzyloxymethyl cyclobutanone, 3-benzyloxy methyl cyclobutan-1-one, cyclobutanone, 3-phenylmethoxy methyl, 3-benzyloxymethyl-cyclobutanone, 3-benzyloxymethyl cyclobutan-1-one, cyclobutanone,3-phenylmethoxy methyl
Poids de la formule 190.23
Pourcentage de pureté 97%