Learn More
Isothiocyanate de 3-benzyloxyphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344116 250 mg 250mg
11334116 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11344116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19242.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 206559-36-6 | C14H11NOS | 241.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206559-36-6
Formule moléculaire C14H11NOS
Poids moléculaire (g/mol) 241.31
Numéro MDL MFCD00060374
Clé InChI QJLFNDXMZQJMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 3-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-3-isothiocyanatobenzene, acmc-20an9f, 3-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, 1-benzyloxy-3-isothiocyanatobenzene #, 1-isothiocyanato-3-phenylmethoxy-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-3-phenylmethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-3-phenylmethoxy-9ci
CID PubChem 561446
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-3-phénylméthoxybenzène
SMILES S=C=NC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzyloxyphenyl isothiocyanate
Point de fusion 49°C to 51°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2923
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 241.31
Pourcentage de pureté 97%