Learn More
3-Benzyloxyphénylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11324116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2 g
Conditionnement:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324116 2 g 2g
11314116 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11324116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19241.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20967-96-8
Formule moléculaire C15H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 223.28
Numéro MDL MFCD00016396
Clé InChI CKZFVIPFANUBDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzyloxyphenylacetonitrile, 2-3-benzyloxy phenyl acetonitrile, 3-benzyloxybenzyl cyanide, 2-3-phenylmethoxyphenyl acetonitrile, 2-3-phenylmethoxy phenyl ethanenitrile, maybridge3_000453, 3-benzyloxyphenyl acetonitrile, 3-benzyloxy-phenyl acetonitrile, 3-benzyloxyphenyl-acetonitrile
CID PubChem 519831
Nom IUPAC 2-[3-(benzyloxy)phenyl]acetonitrile
SMILES N#CCC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzyloxyphenylacetonitrile
Point de fusion 47°C to 50°C
Point d’ébullition 188°C to 190°C (3 mmHg)
Quantité 2 g
Beilstein 2585802
Poids de la formule 223.28
Pourcentage de pureté 97%