Learn More
Bromure de triphénylphosphonium (3-Benzyloxypropyl), ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442276 25 g 25g
15422276 1 g 1g
15432276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15442276 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55754.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 54314-85-1 | C28H28BrOP | 491.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54314-85-1
Formule moléculaire C28H28BrOP
Poids moléculaire (g/mol) 491.41
Numéro MDL MFCD00191781
Clé InChI DWYCJWXMZGVGJV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-benzyloxypropyl triphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxy propyl triphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, triphenyl 3-phenylmethoxy propyl-, bromide, phosphonium,triphenyl 3-phenylmethoxy propyl-, bromide 1:1, acmc-1asqr, c28h28op.br, 3-benzyloxypropyltriphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenyl phosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenyl-phosphonium bromide
CID PubChem 10929077
Nom IUPAC triphényl(3-phénylméthoxypropyl)phosphanium;bromure
SMILES [Br-].C(COCC1=CC=CC=C1)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Point de fusion 153°C to 154°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 491.41
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre