Learn More
Bromure de (3-benzyloxypropyl)triphénylphosphonium, TRC
Code produit 30345894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345894 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345894 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2879801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 54314-85-1
Formule moléculaire C28H28BrOP
Quantité 1 g
Synonyme Triphenyl[3-(phenylmethoxy)propyl]-phosphonium Bromide
Formule InChI InChI=1S/C28H28OP.BrH/c1-5-14-25(15-6-1)24-29-22-13-23-30(26-16-7-2-8-17-26,27-18-9-3-10-19-27)28-20-11-4-12-21-28;/h1-12,14-21H,13,22-24H2;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C(COCc1ccccc1)C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nom IUPAC triphényl(3-phénylméthoxypropyl)phosphanium ;bromide
Poids moléculaire (g/mol) 491.4