Learn More
Bromure de (3-benzyloxypropyl)triphénylphosphonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 54314-85-1 |
| Formule moléculaire | C28H28BrOP |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Triphenyl[3-(phenylmethoxy)propyl]-phosphonium Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H28OP.BrH/c1-5-14-25(15-6-1)24-29-22-13-23-30(26-16-7-2-8-17-26,27-18-9-3-10-19-27)28-20-11-4-12-21-28;/h1-12,14-21H,13,22-24H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C(COCc1ccccc1)C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nom IUPAC | triphényl(3-phénylméthoxypropyl)phosphanium ;bromide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 491.4 |