Learn More
3-Benzylpipérazine-2,5-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Benzylpiperazine-2,5-dione |
| CAS | 5037-75-2 |
| Formule moléculaire | C11 H12 N2 O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H12N2O2/c14-10-7-12-11(15)9(13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,15)(H,13,14) |
| SMILES | O=C1CNC(=O)C(Cc2ccccc2)N1 |
| Nom IUPAC | 3-benzylpipérazine-2,5-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 204.225 |
| Poids de la formule | 204.09 |