Learn More
Acide 3-(boc-amino)-3-phénylpropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15409109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15409109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15409109 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19802.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
CAS 14676-01-8
Point de fusion 142°C to 144°C (decomposition)
Formule moléculaire C14H19NO4
Numéro MDL MFCD02090695
Quantité 1 g
Beilstein 2867023
Synonyme 3-boc-amino-3-phenylpropionic acid, 3-n-boc-3-phenylpropionic acid, boc-dl-beta-phe-oh, 3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, 3-boc-amino-3-phenyl-propionic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, boc-d-, a-phe-oh, pubchem16181
Clé InChI JTNQFJPZRTURSI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC Acide 3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phénylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 265.309
CID PubChem 2756815
Poids de la formule 265.31
Pourcentage de pureté 97%