Learn More
Alfa Aesar™ Acide 3-(Boc-amino)-4-méthylbenzèneboronique, 98 %
Code produit. 15499895
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15499895
Marque: Alfa Aesar™ H52548.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 850568-81-9
Formule moléculaire C12H18BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 251.09
Numéro MDL MFCD04115654
Clé InChI RUPLVISWFCBMCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-boc-amino-4-methylphenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylphenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylphenylboronic acid, 3-boc-amino-4-methylbenzeneboronic acid, 4-methyl-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino phenyl boronic acid, 3-boc-amino-4-methylphenyl boronicacid, 3-t-butoxycarbonylamino-4-methylphenylboronic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino-4-methylphenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino-4-methylphenylboronic acid
CID PubChem 5173718
Nom IUPAC Acide [4-méthyl-3-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]phényl]boronique
SMILES CC1=C(NC(=O)OC(C)(C)C)C=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Boc-amino)-4-methylbenzeneboronic acid
Point de fusion 300°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 251.09
Pourcentage de pureté 98%