Learn More
Ester pinacol 3-(Boc-amino)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441690 5 g 5g
11431690 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11441690 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27026.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 330793-09-4 | C17H26BNO4 | 319.208 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 330793-09-4
Formule moléculaire C17H26BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 319.208
Numéro MDL MFCD03789256
Clé InChI ANQAOGOIWVMGCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl-n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 3-n-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, 3-boc-amino benzeneboronic acid pinacol ester, tert-butyl n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 3-boc-aminophenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid pinacol ester, 3-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 3-tert-butoxycarbonyl amino benzeneboronic acid, pinacol ester
CID PubChem 2773617
Nom IUPAC tert-butyl N-[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2 -yl)phényl]carbamate
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)NC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 118°C to 120°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 319.21
Pourcentage de pureté 97%