Learn More
3-(Boc-amino)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15411188 5 g 5g
15401188 1 g 1g
15421188 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15411188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55059.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19962-06-2 | C11H15NO3 | 209.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19962-06-2
Formule moléculaire C11H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 209.25
Numéro MDL MFCD06798070
Clé InChI HJQNVUQTARSZDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 3-hydroxyphenylcarbamate, 3-boc-amino phenol, tert-butyl n-3-hydroxyphenyl carbamate, tert-butyl 3-hydroxyphenyl carbamate, n-boc-3-aminophenol, carbamic acid, 3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid,n-3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butoxy-n-3-hydroxyphenyl carboxamide, n-boc-3-amino-phenol
CID PubChem 312485
Nom IUPAC N-(3-hydroxyphényl)carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Boc-amino)phenol
Point de fusion 134°C to 138°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 209.25
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Boc-amino)phenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Boc-amino)phenol