Learn More
3-(Boc-amino)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421188 25 g 25g
15401188 1 g 1g
15411188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15421188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55059.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19962-06-2 | C11H15NO3 | 209.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19962-06-2
Formule moléculaire C11H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 209.25
Numéro MDL MFCD06798070
Clé InChI HJQNVUQTARSZDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 3-hydroxyphenylcarbamate, 3-boc-amino phenol, tert-butyl n-3-hydroxyphenyl carbamate, tert-butyl 3-hydroxyphenyl carbamate, n-boc-3-aminophenol, carbamic acid, 3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid,n-3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butoxy-n-3-hydroxyphenyl carboxamide, n-boc-3-amino-phenol
CID PubChem 312485
Nom IUPAC tert-butyl N-(3-hydroxyphenyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Boc-amino)phenol
Point de fusion 134°C to 138°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 209.25
Pourcentage de pureté 97%