Learn More
Bromure de 3-(amine BOC)propyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10754375 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10754375 5 g Flacon en verre
10567834 1 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10754375 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397010050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 83948-53-2 | C8H16BrNO2 | 238.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83948-53-2
Formule moléculaire C8H16BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 238.13
Numéro MDL MFCD02683429
Clé InChI IOKGWQZQCNXXLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-boc-amino propyl bromide, tert-butyl 3-bromopropylcarbamate, tert-butyl n-3-bromopropyl carbamate, 3-boc-amino propylbromide, tert-butyl 3-bromopropyl carbamate, 3-bromo-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-3-bromopropyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-tert-butoxycarbonylamino propyl bromide, n-boc-3-bromopropylamine, 1-n-boc-3-bromopropylamine
CID PubChem 4460490
Nom IUPAC N-(3-bromopropyl)carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(BOC-amino)propyl bromide
Point de fusion 34°C to 36.5°C
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 238.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(BOC-amino)propyl bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.