Learn More
(+/-)-3-(boc-amino)pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(±)-3-(Boc-amino)pyrrolidine is the homochiral starting materials utilised in the synthesis of all of the chiral compounds. Reactant in the peptide activated G-protein coupled receptors test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(+/-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine est le matériel de départ homochiral utilisé dans la synthèse de tous les composés chiraux. Réactif dans le test des récepteurs couplés aux protéines G activés par les peptides.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (pratiquement transparent).
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+/-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine |
| Point de fusion | 54°C |
| Informations sur la solubilité | Soluble in Methanol(almost transparency). |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 186.25 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Pourcentage de pureté | 97% |