Learn More
(+/-)-3-(boc-amino)pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469137 5 g 5g
15459137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15469137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52414.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99724-19-3 | C9H18N2O2 | 186.255 g/mol
(±)-3-(Boc-amino)pyrrolidine is the homochiral starting materials utilised in the synthesis of all of the chiral compounds. Reactant in the peptide activated G-protein coupled receptors test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(+/-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine est le matériel de départ homochiral utilisé dans la synthèse de tous les composés chiraux. Réactif dans le test des récepteurs couplés aux protéines G activés par les peptides.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (pratiquement transparent).
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99724-19-3
Formule moléculaire C9H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.255
Numéro MDL MFCD00059040
Clé InChI DQQJBEAXSOOCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, 3-n-boc-aminopyrrolidine, 3-n-boc-amino pyrrolidine, 3-boc-amino pyrrolidine, tert-butyl n-pyrrolidin-3-yl carbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino-pyrrolidine, 3-aminopyrrolidine, 3-boc protected, 3-tert-butoxycarbonyl amino pyrrolidine
CID PubChem 2757234
Nom IUPAC N-pyrrolidine-3-ylcarbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
Point de fusion 54°C
Informations sur la solubilité Soluble in Methanol(almost transparency).
Quantité 5 g
Poids de la formule 186.25
Sensibilité Air Sensitive
Pourcentage de pureté 97%