Learn More
ester pinacol de l’acide3-(Boc-aminométhyl)-4-fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15457456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457456 250 mg 250mg
15447456 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62453.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1035391-48-0
Formule moléculaire C18H27BFNO4
Poids moléculaire (g/mol) 351.225
Clé InChI VAYYEUXFQWTMJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylcarbamate, tert-butyl n-2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbamate, tert-butyl n-2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbamate
CID PubChem 59279260
Nom IUPAC tert-butyl N-[[2-fluoro-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]méthyl]carbamate
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)CNC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Boc-aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 351.22
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide