Learn More
3-(Boc-aminométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15484518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15484518 5 g 5g
15494518 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484518 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58183.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102297-41-6
Formule moléculaire C11H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Numéro MDL MFCD06411296
Clé InChI PHQXGCNECRISKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-3-aminomethyl pyridine, tert-butyl pyridin-3-ylmethyl carbamate, n-boc-3-aminomethylpyridine, 3-boc-aminomethyl pyridine, tert-butyl n-pyridin-3-ylmethyl carbamate, carbamic acid, 3-pyridinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-n-tert-butyloxycarbonyl amino methyl pyridine, pyridin-3-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, ambkkkkk570, tert-butyl pyridin-3-yl methylcarbamate
CID PubChem 13948280
Nom IUPAC N-(pyridin-3-ylméthyl)carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Point d’ébullition 130°C
Indice de réfraction 1.508
Numéro UN UN1993
Quantité 5 g
Point d’éclair 22°C (72°F)
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 97%