Learn More
Acide 3-Bodipy-propanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bodipy-propanoic Acid |
| CAS | 165599-63-3 |
| Formule moléculaire | C14H15BF2N2O2 |
| Quantité | 2 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H15BF2N2O2/c1-9-7-10(2)18-13(9)8-12-4-3-11(5-6-14(20)21)19(12)15(18,16)17/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3,(H,20,21) |
| SMILES | Cc1cc(C)n2c1C=C3C=CC(=[N+]3[B-]2(F)F)CCC(=O)O |
| Nom IUPAC | Ácido 3-(2,2-difluoro-10,12-dimetil-3-aza-1-azonia-2-boranuidatriciclo[7.3.0.03,7]dodeca-1(12),4,6,8,10-pentaen-4-il)propanoico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 292.09 |
| Poids de la formule | 292.1195 |