Description
Support de filtration conçu pour s’adapter à différents besoins.
- 100 % acier inoxydable pour un nettoyage minimal
- Autoclavabilité totale sans démontage
- Ventilation stérile dans les applications critiques
- Réduit le risque de contamination secondaire
- Adaptateurs à connexion rapide pour un raccordement rapide des tubes et une interconnexion rapide de 2 collecteurs
- Faible hauteur de travail pour une utilisation ergonomique en flux laminaire
- Détecte et quantifie avec précision les micro-organismes présents dans les échantillons liquides
- Méthode de choix pour les tests de liquides
- Fournit des résultats fiables et reproductibles
Spécification
Spécification
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | Collecteur |
| À utiliser avec (équipement) | Biosart 250 Entonnoir |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 1 |
| Type | Collecteur Biosart 250 |
| Volume (métrique) | 250 ml |
| Longueur (métrique) | 474 mm |
| Largeur (métrique) | 98 mm |
| Afficher plus |