Learn More
3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid, TRC
Code produit 30005156
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005156 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30005156 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB124100100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid
CAS 500011-86-9
Formule moléculaire C9H5BrClN3O2
Quantité 100 mg
Synonyme 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-Pyrazole-5-carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H5BrClN3O2/c10-7-4-6(9(15)16)14(13-7)8-5(11)2-1-3-12-8/h1-4H,(H,15,16)
SMILES OC(=O)c1cc(Br)nn1c2ncccc2Cl
Nom IUPAC 5-bromo-2-(3-chloropyridin-2-yl)pyrazole-3-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 302.51
Poids de la formule 300.9254