Learn More
3-bromo-1,8-naphthalique anhydride, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348626 1 g 1g
11358626 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348626 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17683.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 24050-49-5 | Molecular Formula: C12H5BrO3 | Molecular Weight: 277.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24050-49-5
Formule moléculaire C12H5BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 277.07
Numéro MDL MFCD00228162
Clé InChI LYXFXCSFCWZGNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromobenzo de isochromene-1,3-dione, 3-bromo-1,8-naphthalic anhydride, 5-bromo-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, pubchem24244, 5-bromo-benzo de isochromene-1,3-dione, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione,5-bromo, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 5-bromo, 11-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 7-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0?,__ trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 11-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
CID PubChem 3907491
Nom IUPAC 7-bromo-3-oxatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]tridéca-1(13),5,7,9,11-pentaène-2,4-dione
SMILES BrC1=CC2=CC=CC3=C2C(=C1)C(=O)OC3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Point de fusion 244°C to 246°C
Quantité 1 g
Beilstein 180001
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 277.08
Pourcentage de pureté 97%