Learn More
Acide 3-bromo-1-adamantane carboxylique, TRC
Code produit 30346649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346649 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346649 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB678885100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-1-adamantane Carboxylic Acid
CAS 21816-08-0
Formule moléculaire C11H15BrO2
Quantité 100 mg
Synonyme 3-Bromo-1-Adamantanecarboxylic Acid, 3-Bromotricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic Acid, 1-Bromo-3-carboxyadamantane1-Bromoadamantane-3-carboxylic Acid, 3-Bromo-1-adamantanecarboxylic Acid3-Bromo-1-carboxyadamantane
Formule InChI InChI=1S/C11H15BrO2/c12-11-4-7-1-8(5-11)3-10(2-7,6-11)9(13)14/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)C12CC3CC(CC(Br)(C3)C1)C2
Nom IUPAC Acide 3-bromoadamantane-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 259.14
Poids de la formule 258.0255